D8816
N-(3,3-Diphenylpropyl)glycinamide
>98% (HPLC), solid
Sinónimos:
N20C
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>98% (HPLC)
formulario
solid
color
white
solubilidad
DMSO: soluble 26 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(=O)CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O/c18-17(20)13-19-12-11-16(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H2,18,20)
Clave InChI
BYGXICRJQZKUPA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable