Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
24 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 714,00 € |
Acerca de este artículo
714,00 €
material
clear , clear wells, flat bottom clear , polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear
manufacturer/tradename
Corning 3471
packaging
pack of 1 (individually wrapped w/ lid), case of 24, pkg of (24/case), pkg of (individually wrapped)
size
6 wells
surface area
9.5 cm2 , cell growth area (cm2)
well volume
16.8 mL
well working volume
1.9-2.9 mL
wells
6 wells
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
- Las placas de ultrabaja fijación se caracterizan por una capa de hidrogel unida covalentemente que inhibe con eficacia la fijación celular
- La superficie minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
- La superficie es no tóxica, biológicamente inerte y no degradable
- Tapas no reversibles con anillos de condensación que reducen la contaminación
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación del pocillo
- Perfil uniforme para facilidad de apilamiento
- Esterilizadas con radiación gamma y con certificado de apirogenicidad
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description size 6 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid | description size 24 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid | description size 96 wells, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid | description size 96 wells, round bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid |
| suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) |
| size 6 wells | size 24 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| material clear wells, flat bottom clear , polystyrene | material round wells, flat bottom clear , polystyrene | material polystyrene , clear , flat bottom clear , round wells | material round bottom clear , polystyrene , round wells |
| packaging pkg of (24/case), case of 24, pack of 1 (individually wrapped w/ lid), pkg of (individually wrapped) | packaging pkg of (individually wrapped), pack of 1 (individually wrapped w/ lid), case of 24, pkg of (24/case) | packaging pack of 1 (individually wrapped w/ lid), pkg of (24/case), case of 24, pkg of (individually wrapped) | packaging pkg of (individually wrapped), case of 24, pack of 1 (individually wrapped w/ lid), pkg of (24/case) |
| manufacturer/tradename Corning 3471 | manufacturer/tradename Corning 3473 | manufacturer/tradename Corning 3474 | manufacturer/tradename Corning 7007 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Placas multipocillo de ultra baja fijación Corning® Costar®
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?