CWDS-MF700
ColorWheel® Antibody-Ready mFluor Red 700 Dye
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ColorWheel®
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
fluorescencia
λex 680 nm; λem 695 nm
compatibilidad
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
mFluor Red 700 succinimidyl ester dye is well suited for flow cytometry applications. It exhibits an excitation max at 680 nm and emission max at 695 nm. It has an extinction coefficient of 295,000 cm-1 M-1. These spectral properties make it an ideal alternate to APC-Alexa Fluor™ 700. However, in contrast to APC-Alexa Fluor™ 700, mFluor Red 700 displays greater photostability.
Aplicación
Flow Cytometry: Excitation: 680 nm, Emission: 695 nm
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)