CLS5641P500
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 500 mL, with 19/26 tapered PP stopper
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
180,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
180,00 €
Productos recomendados
Materiales
long
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
class B
closure type tapered polypropylene stopper
envase
pack of 1
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 5641P-500
Al × D.E.
260 mm × 104 mm
tamaño
500 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.