CLS5641P1L
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 1 L, with 24/29 tapered PP stopper
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
191,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
191,00 €
Productos recomendados
Materiales
long
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
class B
closure type tapered polypropylene stopper
envase
pack of 1
case of 3
fabricante / nombre comercial
Corning 5641P-1L
Al × D.E.
300 mm × 127 mm
tamaño
1 L
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)