Z131245
Nalgene® volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Sinónimos:
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Junta
joint threaded neck13mm
esterilidad
non-sterile
Características
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 4000-0050
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: 0.10 mL
capacidad
50 mL