Documentos clave
CLS3894
Microplacas tratadas con TC de 96 pocillos Corning®
size 96 wells, clear, polystyrene, V-bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinónimos:
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
50 EA
253,00 €
253,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
253,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
253,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
V-bottom
clear
clear bottom
polystyrene
descripción
V-Bottom, Individually Wrapped, with Lid, Sterile
growth area .38 cm2
esterilidad
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 50 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 3894
tamaño
96 wells
pocillo diám.
6.4 mm
pocillo volumen
380 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
clear
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Los anillos en la tapa impiden la contaminación cruzada. Todas las placas tienen un tamaño uniforme y un cordón elevado para ayudar al apilamiento. Los códigos alfanuméricos proporcionan una buena identificación. Poliestireno, salvo que se indique lo contrario.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Benika J Pinch et al.
Nature chemical biology, 16(9), 979-987 (2020-06-03)
Peptidyl-prolyl cis/trans isomerase NIMA-interacting 1 (Pin1) is commonly overexpressed in human cancers, including pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). While Pin1 is dispensable for viability in mice, it is required for activated Ras to induce tumorigenesis, suggesting a role for Pin1 inhibitors