Documentos clave
CLS3896
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Seleccione un Tamaño
48 EA
274,00 €
274,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 EA
274,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
274,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
V-bottom clear
polystyrene
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid: no
skirt
fabricante / nombre comercial
Corning 3896
envase
pkg of Individually wrapped
tamaño
96 wells
pocillo volumen
380 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
non-treated surface
Características y beneficios
  • Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
  • Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
  • V Bottom is best suited for retrieving with least dead volume.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of