Key Documents
CLS3596
Microplacas tratadas con TC de 96 pocillos Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinónimos:
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materiales
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
esterilidad
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 50 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 3596
tamaño
96 wells
pocillo diám.
6.4 mm
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
clear
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Los anillos en la tapa impiden la contaminación cruzada. Todas las placas tienen un tamaño uniforme y un cordón elevado para ayudar al apilamiento. Los códigos alfanuméricos proporcionan una buena identificación. Poliestireno, salvo que se indique lo contrario.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC