Documentos clave
CLS3736
Corning ®Costar® Not Treated Multiple Well Plates
size 6 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates, well plates
Seleccione un Tamaño
100 EA
324,00 €
324,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
324,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
324,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
esterilidad
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
pkg of bulk pack
fabricante / nombre comercial
Corning 3736
tamaño
6 wells
pocillo volumen
16.8 mL
pocillo volumen de trabajo
1.9-2.9 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (cell culture)
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
  • Flat bottoms
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Individual alphanumerical codes for well identification
  • Uniform footprint for ease in stacking
  • Certified nonpyrogenic
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)