Documentos clave
CLS3506
Corning® Costar® TC-Placas multipocillo tratadas
size 6 wells, clear, clear polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
100 EA
364,00 €
364,00 €
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
364,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
364,00 €
En stockDetalles
Materiales
clear
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom wells
round clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 3506
tamaño
6 wells
pocillo diám.
34.8 mm
pocillo volumen
16.8 mL
pocillo volumen de trabajo
1.9-2.9 mL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
• Flat bottoms
• Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
• Individual alphanumerical codes for well identification
• Uniform footprint for ease in stacking
• Treated for optimal cell attachment
• Sterilized by gamma irradiation
• Certified nonpyrogenic
Los anillos en la tapa impiden la contaminación cruzada. Todas las placas tienen un tamaño uniforme y un cordón elevado para ayudar al apilamiento. Los códigos alfanuméricos proporcionan una buena identificación. Poliestireno, salvo que se indique lo contrario.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.