CLS353803
Corning® Primaria Cell Culture Dish
W × L 100 mm × 20 mm, standard style
Sinónimos:
plastic cell culture dish
Seleccione un Tamaño
431,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
431,00 €
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
fabricante / nombre comercial
Corning 353803
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
An × L
100 mm × 20 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)