Documentos clave
CLS353802
Corning® Primaria Cell Culture Dish
W × L 60 mm × 15 mm, standard style
Sinónimos:
plastic cell culture dish
Seleccione un Tamaño
200 EACH
292,00 €
292,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 EACH
292,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
292,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polystyrene
fabricante / nombre comercial
Corning 353802
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
An × L
60 mm × 15 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)