CLS13955LHTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 5 L, with PBT high temperature caps
Sinónimos:
1395-5LHTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
esterilidad
non-sterile
Características
cap
graduations 500 ‑ 4500 mL graduation interval: 500 mL
wide mouth
envase
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1395-5LHTC
botella Al × D.E.
335 mm × 186 mm , approx
capacidad
5 L
Adaptador
GL 45 thread
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)