SK.N.SH Cell Line human
86012802, human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma), Epithelial
Sinónimos:
NSH Cells, SK-NSH Cells, SKNSH Cells
About This Item
Productos recomendados
product name
SK.N.SH Cell Line human, 86012802, from human nerve(bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
origen biológico
human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46, modal no. 47
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
metastasis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 8,13
D5S818: 12
D7S820: 7,10
THO1: 7,10
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Artículos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.