Merck
C6876
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OH
Sinónimos:
N-(Carbobenzyloxy)-L-glutamic acid, Z-L-Glutamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
281.26
Beilstein:
2061272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
powder
mp
115-117 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Clave InChI
PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable