C-12565
Human Tracheal Smooth Muscle Cells (HTSMC)
500,000 cryopreserved cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human trachea
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
(smooth muscle)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
asthma
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Productos recomendados
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.