Saltar a
M5625
Menadione
crystalline
Sinónimos:
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
76,70 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
227,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-372-6
Beilstein/REAXYS Number:
1908453
MDL number:
76,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable
color
faint green to green-yellow
mp
105-107 °C (lit.)
solubility
oil: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
InChI key
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NQO1(1728)
Application
Menadione has been used for the generation of reactive oxygen species (ROS), followed by flow cytometry analysis. It has also been used in microbiological evaluation, such as to detect fastidious microorganisms.
Biochem/physiol Actions
Menadione is an aromatic polycyclic ketone. It serves as a precursor for vitamin K synthesis. Menadione is converted to menaquinone-4, an active metabolite of vitamin K3. Menadione mediates cell death, by inducing the production of reactive oxygen species through the futile redox cycling.
Menadione (Vitamin K3) is a synthetic analogue of of 1,4-naphthoquinone with a methyl group in the 2-position. Menadione is used as a phosphatase inhibitor and an inhibitor of mitochondrial DNA polymerase γ (pol γ). Menadione can be used as an oxidative injury (free radical generator) inducing agent.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M94294777595271
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
assay
≥99.0% (sum of isomers, HPLC)
form
crystalline
form
solid
form
-
form
viscous liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
oil: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Menadione
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?