Saltar a
B5683
Betaxolol hydrochloride
>98% (HPLC), calcium channel blocker, solid
Sinónimos:
SL 75212
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
164,00 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
587,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H29NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
343.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
264-384-3
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
164,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Betaxolol hydrochloride, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble 36 mg/mL
originator
Alcon
SMILES string
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
InChI
1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
InChI key
CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
Betaxolol hydrochloride has been used as a β1 blocking agent:
  • for the preparation of crystals of (R,S)-betaxolol (BE-IV).
  • to treat mammalian cells prior cell stimulation experiments.
  • to study the solid structure of metoprolol.
Biochem/physiol Actions
Betaxolol hydrochloride has the ability to block calcium channels. Betaxolol is a selective β1 adrenoreceptor antagonist. It has neuroprotective effects on retinal neurons.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Alcon. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F1678D8190A9227
description
>98% (HPLC)
description
>98% (HPLC), solid
description
>98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 36 mg/mL
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: freely soluble 22 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
color
white
color
white
color
yellow
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaxolol hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)