Documentos clave
B5560
Sigma-Aldrich
Anti-B1 Bradykinin Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
50 μL
593,00 €
593,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μL
593,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
593,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
disponibilidad
not available in Japan
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-9 μg/mL using human brain, neurons
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BDKRB1(623)
mouse ... Bdkrb1(12061)
rat ... Bdkrb1(81509)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to the third cytoplasmic loop of human B1 bradykinin receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has 88% homology with the rat and mouse gene.
Descripción de destino
B1 Bradykinin Receptor, bradykinin receptor B1, is one of two types of G-protein coupled receptors which bind bradykinin and mediate responses to pathophysiologic conditions. Bradykinin, a 9 aa peptide, is generated in pathophysiolog
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.1% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)