Documentos clave
AXYVT250RLAB
Pipette tips for Velocity, robotic
size 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked in bottom sealed rack
Sinónimos:
Pipette tips for Velocity
Seleccione un Tamaño
1 PKG
463,00 €
463,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
463,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
463,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc VT-250-R-LAB
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
250 μL
volumen
250 μL
Características y beneficios
Axygen® 96-well tips have the following features and benefits:
  • For greater consistency and performance they are assembled via automation
  • Tips are RNAse/DNAse free
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Compatible with Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST and 16ST head
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)