Documentos clave
AXYT1000BRS
Pipette tips
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Sinónimos:
Pipette tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
470,00 €
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
blue
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-1000-B-R-S
Corning
envase
pkg of 5x1000tips/cs
capacidad
1000 μL
volumen
1000 μL
color
blue
Descripción general
  • The Axygen® pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • The beveled tips reduce the capillary effect and facilitate accurate dispensing of the samples.
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)