Documentos clave
AXYPCR05LC
MAXYMum Recovery® PCR tubes
with flat caps, thin wall, size 0.5 mL, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
1 PKG
892,00 €
892,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
892,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
892,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-05-L-C
Corning
envase
pkg of 10x1000tubes/cs
tamaño
0.5 mL
color
clear
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for PCR
tipo de unión
(ultra-low retention)
Información legal
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)