AXYPCR02LC
MAXYMum Recovery® PCR tubes
with flat caps, thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinónimos:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Seleccione un Tamaño
1050,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1050,00 €
Productos recomendados
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-02-L-C
Corning
envase
pkg of 10x1000tubes/cs
tamaño
0.2 mL
color
clear
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for PCR
tipo de unión
(ultra-low retention)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)