Z617717
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
PCR tube, 0.5 mL, thin wall, flat cap
Sinónimos:
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube (
)
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
translucent tube
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
graduations: no
envase
case of 10000 ea (inner pack of 1000)
fabricante / nombre comercial
Greiner 682201
técnicas
PCR: suitable
tapón diám.
8.1 mm
capacidad
0.5 mL
Diámetro
7.2 mm
idoneidad
suitable for (PCR applications)
tipo de unión
non-treated surface