AXYMCT150LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 1.5 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Sinónimos:
Recovery tubes
Seleccione un Tamaño
217,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
217,00 €
Productos recomendados
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MCT-150-L-C
Corning
envase
pkg of 10x250tubes/cs
tamaño
1.5 mL
color
clear
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
tipo de unión
(ultra-low retention)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Axygen® MAXYMum Recovery® microtubes are manufactured using chemically resistant polypropylene.
- Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
- A piercing port in the center of the cap allows easy access to samples by syringes.
- Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
- Maximum G-force is 14,000 RCF
- Maxymum Recovery surface enables ultra-low retention for optimum precision and accuracy and maximizes sample recovery.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)