Documentos clave
AXYMCT175LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 1.7 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
1 PKG
214,70 €
214,70 €
Precio de catálogo226,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
214,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
214,70 €
Precio de catálogo226,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MCT-175-L-C
Corning
envase
pkg of 10x250tubes/cs
tamaño
1.7 mL
color
clear
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
tipo de unión
(ultra-low retention)
Información legal
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)