A9972
α-Amylase from human pancreas
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human pancreas
formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥100 units/mg protein
purificado por
2× crystallization
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... AMY1A(279) , AMY2B(280)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Protocolos
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.