Merck
A2099
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Leu-Glu-Val-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), solid
Sinónimos:
Ac-LEVD-AFC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H40N5O11F3
Peso molecular:
727.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C32H40F3N5O11/c1-14(2)10-21(36-16(5)41)30(49)38-20(8-9-24(42)43)28(47)40-27(15(3)4)31(50)39-22(13-25(44)45)29(48)37-17-6-7-18-19(32(33,34)35)12-26(46)51-23(18)11-17/h6-7,11-12,14-15,20-22,27H,8-10,13H2,1-5H3,(H,36,41)(H,37,48)(H,38,49)(H,39,50)(H,40,47)(H,42,43)(H,44,45)/t20-,21-,22-,27-/m0/s1
Clave InChI
FETZKXHXYOHAAN-LFYAFONDSA-N
Información sobre el gen
Amino Acid Sequence
NAc-Leu-Glu-Val-Asp-AFC
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Fluorogenic substrate for caspase 4.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ilona Domracheva et al.
Life sciences, 186, 92-101 (2017-08-16)
This study was designed to investigate the mechanism underlying cancer cell apoptosis caused by selenophenoquinolinones and coumarins. Twelve derivatives were studied according to their ability to suppress the proliferation of cancer cells in vitro (i.e., HepG2, MH-22A, MCF-7), induce cell