S1638
Streptavidin−Agarose from Streptomyces avidinii
buffered aqueous suspension
Sinónimos:
streptavidin agarose beads, streptavidin agarose resin
About This Item
Productos recomendados
formulario
buffered aqueous suspension
Extensión del etiquetado
≥1 mg per mL
técnicas
affinity chromatography: suitable
matriz
4% beaded agarose
activación de la matriz
cyanogen bromide
unión a la matriz
amino
espaciador de matriz
7 atoms
capacidad
≥15 μg/mL binding capacity (biotin)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
- to pull down biotinylated cell surface proteins during the quantification of plasma membrane transforming growth factor β (TGFβ) receptor II (TβRII) and Tβ
- RII internalization
- in biotinylated miRNA pull-down assay; as secondary antibodies in immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Análisis, reactivos y protocolos de precipitación pull-down para investigar las interacciones interproteicas in vitro utilizando métodos de atenuación de precipitación por afinidad o GST, purificación por afinidad en tándem (TAP) y coinmunoprecipitación.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.