31670
Dietiléter
≥99.8% (GC), contains 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, suitable for UV/Vis spectroscopy
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dietiléter, suitable for UV/Vis spectroscopy, ≥99.8% (GC)
densidad de vapor
2.6 (vs air)
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °F
contiene
2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
lim. expl.
36.5 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
índice de refracción
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
densidad
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: 0.8
λ: 230 nm Amax: 0.45
λ: 250 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 310 nm Amax: 0.005
cadena SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)