Merck
07153
Sigma-Aldrich
7-Diethylamino-3-[N-(3-maleimidopropyl)carbamoyl]coumarin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
397.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)NCCCN3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C21H23N3O5/c1-3-23(4-2)15-7-6-14-12-16(21(28)29-17(14)13-15)20(27)22-10-5-11-24-18(25)8-9-19(24)26/h6-9,12-13H,3-5,10-11H2,1-2H3,(H,22,27)
Clave InChI
PHFIKYNYJRZPND-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Thiol-reactive probe for protein labelling[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thiol-reactive fluorescent probes for protein labelling
Corrie, J.E.T.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 2975-2978 (1994)