Merck
0712410
Sigma-Aldrich
Chlorameisensäure-2-(2-nitrophenyl)-propylester
~95% chlorine basis
Sinónimos:
NPPOC chlorid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10ClNO4
Peso molecular:
243.64
Beilstein:
7642748
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.03
Ensayo
~95% chlorine basis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(COC(Cl)=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-7(6-16-10(11)13)8-4-2-3-5-9(8)12(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3
Clave InChI
LRWLGGPRIFYAPO-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent for the introduction of the photolabile NPPOC protective group
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Beier et al.
Nucleic acids research, 28(4), E11-E11 (2000-01-29)
For DNA chip analyses, oligonucleotide quality has immense consequences for accuracy, sensitivity and dynamic range. The quality of chips produced by photolithographic in situ synthesis depends critically on the efficiency of photo-deprotection. By means of base-assisted enhancement of this process
W. Pfleiderer et al.
Tetrahedron Letters, 53, 4247-4247 (1997)