Merck
901767
Sigma-Aldrich
PC biotin-PEG3-NHS ester
Sinónimos:
PC biotin-NHS ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H52N6O15S
Número de CAS:
Peso molecular:
840.89
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp
170 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
PC biotin-NHS ester is a unique amine-reactive, photocleavable biotin reagent that allows for reagent-free release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to the amine reactive N-hydroxysuccinimidyl (NHS) mixed carbonate through a spacer arm containing a photocleavable moiety. The NHS portion of this compound reacts specifically with primary amine groups on the target molecule(s) to form a carbamate linkage. Captured biomolecules can be efficiently photoreleased, typically >90% in 5-25 minutes using an inexpensive, near-UV, low intensity lamp (e.g. 365 nm lamp at 1-5 mW/cm2).
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.