31252
Potassium cyanide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥97.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Ensayo
≥97.0%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.01% thiocyanate (SCN)
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
mp
634 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
sulfide (S2-): ≤5 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
cadena SMILES
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
Clave InChI
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Thyroid
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?