Merck
490539
Sigma-Aldrich
Potassium cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinónimos:
13C,15N Labeled KCN, 13C,15N Labeled potassium cyanide
Seleccione un Tamaño
500 MG
990,00 €
990,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
990,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
K13C15N
Número de CAS:
Peso molecular:
67.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
990,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1;
Clave InChI
YUZRZFQHUCKACF-AWQJXPNKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Thyroid
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)