Documentos
1.06437
Supelco
Sodium cyanide
EMPLURA®
Sinónimos:
Sodium cyanide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CNNa
Número de CAS:
Peso molecular:
49.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
205-599-4
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Análisis
≥95.0% (silver nitrate titration)
formulario
solid
potencia
4.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
7.7 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1496 °C/1013 hPa
mp
563 °C
solubilidad
370 g/L
densidad
1.6 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
750‑900 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05%
sulfide (S2-): ≤0.02%
trazas de catión
Pb: ≤0.005%
temp. de almacenamiento
no temp limit
InChI
1S/CN.Na/c1-2;/q-1;+1
Clave InChI
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Green Synthesis of Sodium Cyanide Using Hydrogen Cyanide Extracted under Vacuum from Cassava (Manihot esculenta Crantz) Leaves.: This study presents an innovative green approach to synthesizing sodium cyanide using hydrogen cyanide extracted from cassava leaves. The process involves maceration and vacuum extraction, producing NaCN with potential applications in environmentally friendly chemical synthesis and analytical methods (Monga et al., 2022).
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Hexacyanoferrate: ≤ 0.05 %
Sulphide (S): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Thyroid
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3