Merck
Y0002029
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol hemihydrate, ‘Acetone chloroform’, ‘Chlorobutanol’
Seleccione un Tamaño
50 MG
132,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
132,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3CC(CH3)2OH · 0.5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
186.46
Beilstein:
878167
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chlorobutanol
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Clave InChI
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Chlorobutanol hemihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)