Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
200 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 472,00 € |
Acerca de este artículo
472,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chlorobutanol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChI key
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description 98% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| API family chlorobutanol | API family chlorobutanol | API family chlorobutanol | API family - |
| agency USP | agency traceable to USP 1112503 | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
100 °C - closed cup
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?