Y0001621
2,4-Dichlorobenzyl alcohol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Seleccione un Tamaño
148,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
148,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
2,4-dichlorobenzyl alcohol
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
79-80 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)