Merck
100293
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
99%
Seleccione un Tamaño
10 G
32,80 €
32,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
32,80 €
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
32,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
96-98 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
WKKHCCZLKYKUDN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is
Mario Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1629, 461508-461508 (2020-08-29)
In the present document, we report the development of an analytical method consisting of a sequential direct-immersion/headspace solid-phase microextraction (DI-HS-SPME) followed by gas-phase chromatography and tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) for simultaneous analysis of 4-chlorobenzyl alcohol, 2,6-dichlorobenzyl alcohol, 4-methoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxybenzyl