Documentos clave
8.20433
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 G
49,50 €
500 G
176,00 €
25 KG
4310,00 €
49,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
49,50 €
500 G
176,00 €
25 KG
4310,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
2,4-(Cl)2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
175.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
212-861-1
NACRES:
NA.22
49,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
440 °C
potencia
3470 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
233 °C/1013 hPa
mp
68-71 °C
temperatura de transición
flash point 135 °C
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)C=O
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
Clave InChI
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C - closed cup