Y0001241
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one hydrochloride monohydrate, CP-88059, Geodon
Seleccione un Tamaño
195,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
195,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ziprasidone
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O.Cl.Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
InChI
1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
Clave InChI
ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)