Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H15ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
366.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=CN=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=O
InChI key
KKKJYDOHVKIIQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LUF7244 is a potent and selective voltage-gated potassium 11.1 (Kv11.1) channels negative allosteric modulator/activator that inhibits early afterdepolarizations in vitro. It decreases the affinity of Kv11.1 for cisapride, astemizole, dofetilide and sertindole. LUF7244 averts dofetilide‐induced torsades de pointes arrhythmias in dogs with chronic atrioventricular block. LUF7244 in combination with dofetilide rescues both congenital and acquired Kv11.1 trafficking defects and produces functional Kv11.1 current in trafficking defective G601S-Kv11.1 cells.
Potent and selective voltage-gated potassium 11.1 (Kv11.1) channels negative allosteric modulator/activator that inhibits early afterdepolarizations
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?