Merck
Y0000553
Doxazosin mesilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Doxazosin mesylate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[4-(1,4-benzodioxan-2-yl)carpiperazin-1-yl)]-6,7-dimethoxyquinazoline mesylate, Doxazosin methanesulfonate
Seleccione un Tamaño
60 MG
132,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
60 MG
132,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25N5O5 · CH3SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
547.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
doxazosin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CS(O)(=O)=O.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
InChI
1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
Clave InChI
VJECBOKJABCYMF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Doxazosin mesilate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
α1-adrenoceptor antagonist; relaxes smooth muscles of the prostate
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tanju Keten et al.
Urology, 85(1), 189-194 (2014-12-23)
To compare the efficacy of 4 mg and 8 mg doxazosin XL treatments in patients with benign prostatic hyperplasia-related lower urinary tract symptoms and determine the efficiency of 8 mg in those patients with inadequate response to 4 mg. A