Documentos clave
1225496
USP
Doxazosin Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Amino-6,7-dimethoxy-1H-quinazolin-2-one hydrochloride
Seleccione un Tamaño
15 MG
1120,00 €
1120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 MG
1120,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N3O3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
257.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
familia API
doxazosin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.[nH]1c2c(c(n[c]1=O)N)cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C10H11N3O3.ClH/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)12-10(14)13-9(5)11;/h3-4H,1-2H3,(H3,11,12,13,14);1H
Clave InChI
DRRJLUGFNPKNAP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Doxazosin Related Compound G USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Doxazosin Tablets
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)