STS0018
ECOSURF™ SA-7
Non-ionic surfactant
Sinónimos:
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 7 EO
About This Item
Productos recomendados
grado
laboratory grade
Nivel de calidad
descripción
non-ionic
formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
17 ppm (25°C)
viscosidad
21.799 cSt(40 °C)
temperatura de transición
cloud point 37 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point <4 °C
solubilidad
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: soluble
densidad
0.9599 g/mL at 40 °C
HLB
9.7
categoría alternativa más sostenible
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.