STS0012
ECOSURF™ EH-9 solution
90% aqueous solution
Sinónimos:
2-Ethyl hexanol EoPo copolymer (9 EO), Alcohol (2EH) alkoxylate, Ethyl hexanol ethoxylated propoxylated
About This Item
Productos recomendados
grado
laboratory grade
Nivel de calidad
descripción
non-ionic
formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1066 ppm (25°C)
viscosidad
61.8 cSt(40 °C)
temperatura de transición
pour point -5 °C
cloud point 64 °C (10 wt% actives aq solution)
solubilidad
water: soluble
densidad
1.0157 g/mL at 40 °C
HLB
12.5
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
This product is a 90 % aqueous solution of an alcohol ethoxylate
Aplicación
- Polyolefin-Supported Hydrogels for Selective Cleaning Treatments of Paintings.: This study explores the use of polyolefin-supported hydrogels incorporating ECOSURF; EH-9 solution for the selective cleaning of paintings. The hydrogels demonstrate effective cleaning capabilities while preserving the integrity of the artwork, highlighting their potential application in art conservation (Freese et al., 2019) (Freese et al., 2019).
Características y beneficios
- Superior wetting
- Excellent oily soil removal
- Rapid dissolution & good rinseability
- Low odor
- No gel range
- Outstanding formulation & handling properties
- Readily biodegradable
- Aquatic toxicity EC50 > 10 mg/L
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.