Saltar a
61028
Genapol® C-100
Sinónimos:
Coceth-10, Coconut oil alcohol, ethoxylated
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
description
non-ionic
mol wt
Mw 627
CMC
0.075
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Other Notes
Major component: Polyoxyethylene (10) dodecyl ether
Legal Information
Genapol is a registered trademark of Clariant GmbH
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
482.0 °F - open cup
Punto de inflamación (°C)
250 °C - open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)