Documentos clave
RDEN2505
Relative Density Standard (25°C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.8693 at 25 °C
Seleccione un Tamaño
500 ML
493,00 €
493,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
493,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
493,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 500 mL
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Descripción general
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)